α-Toluenesulfonilfluoruro
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fenilmetansolfonil fluoruro
Formula:
C₇H₇FO₂S Punto di ebollizione: 80…85 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 91…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS Number: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |