Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2658-1G M2658-5G
TCIAM2658-1GEA 35 EUR
TCIAM2658-1G TCIAM2658-5G
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00002893
CAS Number: 5020-41-7
EINECS: 225-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&vid=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %