Stampa…
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
M2657-1G M2657-5G
TCIAM2657-1GEA 20 EUR
TCIAM2657-1G TCIAM2657-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD00002889
CAS Number: 7417-18-7
EINECS: 231-029-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&vid=e0b8fb27567512f4bf6c1a98e27246a043c2bd35&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %