Stampa…
2-Hydroxyethylmesitylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2624-1G M2624-5G
TCIAM2624-1GEA 26 EUR
TCIAM2624-1G TCIAM2624-5G
2-Hydroxyethylmesitylene ≥98.0% (by GC)
2-Hydroxyethylmesitylene
Formula: C₁₁H₁₆O
Punto di ebollizione: 152°C
MDL Number: MFCD00020609
CAS Number: 6950-92-1
EINECS: 230-123-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C