Melperone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone
Formula:
C₁₆H₂₂FNO Peso molecolare: 263.36 g/mol Punto di ebollizione: 125°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00867737 CAS Number: 3575-80-2 Merck Index: 14,05827 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...