Stampa…
3-Methylcyclopentadecanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2611-200MG M2611-1G
TCIAM2611-200MGEA 66 EUR
TCIAM2611-200MG TCIAM2611-1G
3-Methylcyclopentadecanone ≥97.0% (by GC)
3-Methylcyclopentadecanone
Formula: C₁₆H₃₀O
Punto di ebollizione: 95°C
Punto di fusione: –15°C
MDL Number: MFCD00211114
CAS Number: 541-91-3
EINECS: 208-795-8
Merck Index: 14,06313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2481f4d4256fee3d90f6d7db780864d2004cbc&vid=1d2481f4d4256fee3d90f6d7db780864d2004cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %