α-Toluenesulfonilfluoruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fenilmetansolfonil fluoruro
Purity: 99%
CAS No.: 329-98-6
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2088311
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007424
Formula:
C₇H₇FO₂S Punto di ebollizione: 80…85 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 92…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS Number: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |