Stampa…
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2588-1G M2588-5G
TCIAM2588-1GEA 24 EUR
TCIAM2588-1G TCIAM2588-5G
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 92°C
MDL Number: MFCD09953150
CAS Number: 75567-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&vid=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %