Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 87°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09953149 CAS Number: 66191-86-4 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...