Stampa…
α-Toluenesulfonilfluoruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 47.4 EUR
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
α-Toluenesulfonilfluoruro 99%
α-Toluenesulfonilfluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Punto di ebollizione: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007424
CAS Number: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %