Stampa…
5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
M2570-5G M2570-25G
TCIAM2570-5GEA 30 EUR
TCIAM2570-5G TCIAM2570-25G
5-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Nitro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
MDL Number: MFCD00017040
CAS Number: 939-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&vid=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C