Stampa…
3-Methyl-1-butene ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
Fornitore: TCI
Pericolo
M2564-100ML M2564-500ML
TCIAM2564-100MLEA 48 EUR
TCIAM2564-100ML TCIAM2564-500ML
3-Methyl-1-butene ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
3-Methyl-1-butene
Formula: C₅H₁₀
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008937
CAS Number: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 1992
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&vid=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 16.0% to 18.0 w/w%