Stampa…
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2559-1G M2559-5G
TCIAM2559-1GEA 36 EUR
TCIAM2559-1G TCIAM2559-5G
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (by GC)
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole
Formula: C₁₂H₉NO
Punto di ebollizione: 302°C
MDL Number: MFCD00022185
CAS Number: 20686-65-1
EINECS: 243-971-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1967c19a5d55f44320cc3d8dc127da36c3f9efe&vid=d1967c19a5d55f44320cc3d8dc127da36c3f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C