Stampa…

Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate

M2543-5G M2543-25G
TCIAM2543-5GEA 73 EUR
TCIAM2543-5G TCIAM2543-25G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD09031772
CAS Number: 99548-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&vid=784da154424bf55ba6743e962d4764ebb762923b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR