Stampa…
2-Methyl-5-propionylfuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2507-5G M2507-25G
TCIAM2507-5GEA 33 EUR
TCIAM2507-5G TCIAM2507-25G
2-Methyl-5-propionylfuran ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-5-propionylfuran
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 72°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053142
CAS Number: 10599-69-6
EINECS: 234-215-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&vid=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %