Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄F₆O₂ Punto di ebollizione: 88°C |
MDL Number:
MFCD00054663 CAS Number: 360-54-3 UN: 1992 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |