Stampa…
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Decanoic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Decanoyloxyethyl)-4-methylthiazole, 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl decanoate
M2490-5G M2490-25G
TCIAM2490-5GEA 29 EUR
TCIAM2490-5G TCIAM2490-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl decanoate
Formula: C₁₆H₂₇NO₂S
Peso molecolare: 297,46 g/mol
Punto di ebollizione: 181°C
MDL Number: MFCD09032915
CAS Number: 101426-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c3de25d09d76afa78068d1e8d285fe4df7930e&vid=d7c3de25d09d76afa78068d1e8d285fe4df7930e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %