2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂S Punto di ebollizione: 136°C |
MDL Number:
MFCD09032913 CAS Number: 94159-31-6 EINECS: 303-209-8 |
|
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |