Stampa…
N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2478-25G M2478-500G
TCIAM2478-25GEA 16 EUR
TCIAM2478-25G TCIAM2478-500G
N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (by GC) stabilizzato
N-(Methoxymethyl)methacrylamide
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD00035808
CAS Number: 3644-12-0
EINECS: 222-872-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&vid=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %