Stampa…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
M2475-5G M2475-25G
TCIAM2475-5GEA 22 EUR
TCIAM2475-5G TCIAM2475-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204.15 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD00236050
CAS Number: 344-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&vid=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %