Stampa…
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylthio)benzoxazole
M2454-1G M2454-5G
TCIAM2454-1GEA 42 EUR
TCIAM2454-1G TCIAM2454-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,2100 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
MDL Number: MFCD00160027
CAS Number: 13673-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&vid=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %