Stampa…

3-Mercapto-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

M2433-5G M2433-25G
TCIAM2433-5GEA 131 EUR
TCIAM2433-5G TCIAM2433-25G
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₂OS
Punto di ebollizione: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00101881
CAS Number: 34300-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&vid=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR