Stampa…
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2404-25G M2404-100G
TCIAM2404-25GEA 24 EUR
TCIAM2404-25G TCIAM2404-100G
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 154°C
MDL Number: MFCD00067053
CAS Number: 1205-17-0
EINECS: 214-881-6
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b4c585f80d7acb2c99d4fe9ff83e7ce230794d&vid=dd088c959241e5cb24fadad5868953525993ba0f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %