Stampa…
Methoxycyclohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M2374-5G M2374-25G
TCIAM2374-5GEA 114 EUR
TCIAM2374-5G TCIAM2374-25G
Methoxycyclohexane ≥98.0% (by GC)
Methoxycyclohexane
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: –74°C
MDL Number: MFCD00154087
CAS Number: 931-56-6
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52c069f3af6ee0398ba0e2f5d9726b9aed230687&vid=52c069f3af6ee0398ba0e2f5d9726b9aed230687&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %