Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2372-1G M2372-5G
TCIAM2372-1GEA 19 EUR
TCIAM2372-1G TCIAM2372-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di ebollizione: 81°C
MDL Number: MFCD00460465
CAS Number: 25016-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&vid=c7e379a5532c925e64a65c6e5345a5a018f28fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C