Dibenzyl malonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 15014-25-2
Molecular Formula: C17H16O4
Formula Weight: 284.31
Flash Point:
Formula:
C₁₇H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 188 °C (0,2 mmHg) Densità: 1,137 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004779 CAS Number: 15014-25-2 EINECS: 239-099-2 |