Stampa…
2-Formyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
M2357-1G M2357-5G
TCIAM2357-1GEA 30 EUR
TCIAM2357-1G TCIAM2357-5G
2-Formyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
2-Formyl-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 104°C
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD05664030
CAS Number: 54221-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257f499430e83e8a605d9ed66c9065a752a6547&vid=6257f499430e83e8a605d9ed66c9065a752a6547&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %