(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 131°C Flash Pt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00001910 CAS Number: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |