Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2310-100MG
M2310-500MG
TCIAM2310-100MGEA
92
EUR
TCIAM2310-100MG
TCIAM2310-500MG
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (by GC)
Methyl trans-6-octadecenoate
Formula:
C₁₉H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 165°C Punto di fusione: 19°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00069607 CAS Number: 14620-36-1 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...