Stampa…
2-Methoxyethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2282-25G M2282-500G
TCIAM2282-25GEA 16 EUR
TCIAM2282-25G TCIAM2282-500G
2-Methoxyethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Methoxyethyl methacrylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 65°C
Flash Pt: 66°C
MDL Number: MFCD00048122
CAS Number: 6976-93-8
EINECS: 230-241-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %