Stampa…
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2277-5G M2277-25G
TCIAM2277-5GEA 23 EUR
TCIAM2277-5G TCIAM2277-25G
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (by GC)
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00274090
CAS Number: 32249-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&vid=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %