Stampa…
6-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M2266-5G M2266-25G
TCIAM2266-5GEA 57 EUR
TCIAM2266-5G TCIAM2266-25G
6-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
6-Mercapto-1-hexanol
Formula: C₆H₁₄OS
Peso molecolare: 134,24 g/mol
Punto di ebollizione: 105°C
MDL Number: MFCD00068552
CAS Number: 1633-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e25449096c01152c9ba1e52a3ff4f762fd1ac0d&vid=4e25449096c01152c9ba1e52a3ff4f762fd1ac0d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %