Stampa…
Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
M2265-5G M2265-25G
TCIAM2265-5GEA 38 EUR
TCIAM2265-5G TCIAM2265-25G
Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (by GC)
Methyl-5-bromovalerate
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Peso molecolare: 195.06 g/mol
Punto di ebollizione: 89°C
Densità: 1.36
Flash Pt: 99°C
MDL Number: MFCD00000265
CAS Number: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&vid=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %