Stampa…
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 9-Formylnonanoic Acid Methyl Ester
M2263-1G M2263-5G
TCIAM2263-1GEA 193 EUR
TCIAM2263-1G TCIAM2263-5G
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (by GC)
Methyl-9-formylnonanoate
Formula: C₁₁H₂₀O₃
Punto di ebollizione: 121°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 14811-73-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %