Stampa…
2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2260-5G M2260-1G
TCIAM2260-5GEA 167 EUR
TCIAM2260-5G TCIAM2260-1G
2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2-Methacryloyloxy-2-methyladamantane
Formula: C₁₅H₂₂O₂
Flash Pt: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04114354
CAS Number: 177080-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab15e21b8289e0380d75ce355bc3e9fbb9ffe737&vid=ab15e21b8289e0380d75ce355bc3e9fbb9ffe737&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %