2-Feniletil acetato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 103-45-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)2C6H5
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Fruit-like
Melting Point: -31°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 638179
MDL No.: MFCD00008720
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164.2 g/mol Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: –31 °C Densità: 1.029 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008720 CAS Number: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |