Stampa…
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M2196-25G M2196-5G
TCIAM2196-25GEA 60 EUR
TCIAM2196-25G TCIAM2196-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 108°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00071577
CAS Number: 5597-50-2
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C