Stampa…

1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde

M2176-1G M2176-5G
TCIAM2176-1GEA 38 EUR
TCIAM2176-1G TCIAM2176-5G
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Punto di ebollizione: 74°C
Punto di fusione: 39°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321308
CAS Number: 13750-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0dba0e962791fe464afd847b98506fad486737&vid=af0dba0e962791fe464afd847b98506fad486737&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 5.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR