Stampa…
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl adamantane-1-carboxylate, 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
M2119-25G M2119-5G
TCIAM2119-25GEA 208 EUR
TCIAM2119-25G TCIAM2119-5G
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-1-adamantanecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Peso molecolare: 194,27 g/mol
Punto di ebollizione: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01838519
CAS Number: 711-01-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C