Stampa…
Metilammina ∼7% ∼2 mol/L in THF
Fornitore: TCI
Pericolo
M2108-100ML M2108-500ML
TCIAM2108-100MLEA 30 EUR
TCIAM2108-100ML TCIAM2108-500ML
Metilammina ∼7% ∼2 mol/L in THF
Metilammina
Formula: CH₅N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008104
CAS Number: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&vid=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 7.0 to 9.0 w/w%