Stampa…
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2066-25G M2066-5G
TCIAM2066-25GEA 257 EUR
TCIAM2066-25G TCIAM2066-5G
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formula: C₅H₈Br₂O₂
Punto di ebollizione: 62°C
MDL Number: MFCD00011534
CAS Number: 22262-60-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %