5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acipimox, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-oxide, 2-Carboxy-5-methylpyrazine 4-Oxide, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-Oxide
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Punto di fusione: 180°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00865757 CAS Number: 51037-30-0 EINECS: 256-928-3 Merck Index: 14,00111 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |