Stampa…
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2016-5G M2016-25G
TCIAM2016-5GEA 89 EUR
TCIAM2016-5G TCIAM2016-25G
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₀H₁₀Cl₃NO₂
Punto di ebollizione: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00134547
CAS Number: 89238-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&vid=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %