Stampa…
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 95 EUR
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Punto di ebollizione: 123°C
MDL Number: MFCD00209515
CAS Number: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %