Stampa…

3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

M2011-25G M2011-5G
TCIAM2011-25GEA 34 EUR
TCIAM2011-25G TCIAM2011-5G
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00021825
CAS Number: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR