2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₁₆O Punto di ebollizione: 61°C |
MDL Number:
MFCD01708473 CAS Number: 772-46-3 EINECS: 212-249-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...