1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O Punto di ebollizione: 138°C |
MDL Number:
MFCD11846121 CAS Number: 1713-33-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |