Benzyl acetoacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5396-89-4
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2049615
MDL No.: MFCD00008785
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 276 °C Densità: 1,113 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008785 CAS Number: 5396-89-4 EINECS: 226-416-4 |