Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 62°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD10566912 CAS Number: 6376-59-6 |
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |