Stampa…
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1848-25G M1848-5G
TCIAM1848-25GEA 60 EUR
TCIAM1848-25G TCIAM1848-5G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD00005338
CAS Number: 656-53-1
EINECS: 211-515-7
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %